Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18293419 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18293419 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18293419 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP281093B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.65€
    728.70€ / 0.1mL
    Risparmia 98.95€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Birch pollen Bet V1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone BV16
Coniugato Biotin
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione PBS
Alias gene Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Test di specificità This antibody binds to Birch pollen Bet V1.
Target Species Plant
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus