Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18411085 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18411085 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18411085 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP281093MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.37€
    674.10€ / 0.1mL
    Risparmia 81.27€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Birch pollen Bet V1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone BV16
Coniugato mFluor Violet 450 SE
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Plant
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus