Learn More
Birch pollen Bet V1 Antibody (M0418) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18687107 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.05 mg
Dimensione della confezione:
25µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18687107 0.025 mg 25µg
18652169 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18687107 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP3090120.025mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA∣X-Ray Crystallography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigene Birch pollen Bet V1
Applicazioni ELISA, X-Ray Crystallography
Classificazione Monoclonal
Clone M0418
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS
Alias gene Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Specie ospite Human
Immunogeno Bet v 1-A, a major allergen of the European white birch.
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Plant
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgE λ
Linea di prodotti Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.