Learn More
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Codice prodotto. 11343628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343628 1 g 1g
11333628 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039233.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31277-98-2
Formula molecolare C52H48P4Pd
Molecular Weight (g/mol) 903.27
Numero MDL MFCD00009880
InChI Key FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium
PubChem CID 2724231
IUPAC Name 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane;palladium
SMILES [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 903.25
Forma fisica Powder