Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride, TRC
Codice prodotto. 30334266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB423265250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride
CAS 12112-67-3
Formula molecolare C16 H22 Cl2 Ir2
Quantità 250 mg
Sinonimo Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium Dimer, Chloro(cyclooctadiene)iridium Dimer, Cyclooctadieneiridium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-Chlorobis(π-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)iridium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, NSC 326162, μ,μ-Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis[μ-chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)iridium], Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis((μ-chloro)(1,5-cyclooctadiene)iridium), 5-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)chloroiridium Dimer, 1,5-Cyclooctadiene Iridium Complex
InChI Formula InChI=1S/2C8H10.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;;
SMILES C1CC2=CCCC(=C1)[Ir]23Cl[Ir]4(Cl3)C5=CCCC4=CCC5
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;iridium;dichloride
Molecular Weight (g/mol) 669.686
Peso formulazione 670.036