Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) Dichloride |
| CAS | 12112-67-3 |
| Formula molecolare | C16 H22 Cl2 Ir2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium Dimer, Chloro(cyclooctadiene)iridium Dimer, Cyclooctadieneiridium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-Chlorobis(π-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)iridium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(cyclooctadiene)diiridium, Dichlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)diiridium, NSC 326162, μ,μ-Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, Bis[μ-chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)iridium], Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(cyclooctadiene)iridium), Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium), Bis((μ-chloro)(1,5-cyclooctadiene)iridium), 5-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)iridium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene)chloroiridium Dimer, 1,5-Cyclooctadiene Iridium Complex |
| InChI Formula | InChI=1S/2C8H10.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;; |
| SMILES | C1CC2=CCCC(=C1)[Ir]23Cl[Ir]4(Cl3)C5=CCCC4=CCC5 |
| IUPAC Name | (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;iridium;dichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 669.686 |
| Peso formulazione | 670.036 |