Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Codice prodotto. 10707533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10707533 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10694653 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707533 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375652500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35138-22-8
Formula molecolare C16H24BF4Rh
Molecular Weight (g/mol) 406.08
Numero MDL MFCD00075045
InChI Key NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Sinonimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Punto di fusione 210.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [Rh(cod)2]BF4
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Peso formulazione 406.08
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.