Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Codice prodotto. 15416305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15416305 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15416305 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039289.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99326-34-8 | C17H24F3O3RhS | 468.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99326-34-8
Formula molecolare C17H24F3O3RhS
Molecular Weight (g/mol) 468.34
Numero MDL MFCD00143752
InChI Key GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Sinonimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i triflate, rh cod 2 otf, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifl, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium triflate, rhodium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene triflate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethane, n-tert-butyloxycarbonyl-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, bis 1,5-cyclooctadiene-trifluoromethanesulfitorhodium i
PubChem CID 5702638
SMILES [Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Quantità 500 mg
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;trifluoromethanesulfonate
Peso formulazione 468.34
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate