Learn More
Bis(1H-inden-1-yl)dimethylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10218713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10218713 1 g Bottiglia in vetro 1g
10167233 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10218713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 18666-26-7
Numero MDL MFCD00674015
InChI Key DXYTUIWIDDBVLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis indenyl dimethylsilane, di 1h-inden-1-yl dimethylsilane, bis 1h-inden-1-yl-dimethylsilane, 1h-indene,1,1'-dimethylsilylene bis, bis 1h-inden-1-yl dimethylsilane, dimethylbisindenylsilane, acmc-1bvug, dimethyldi 1-indenyl silane, dimethylbis 1-indenyl silane, dimethylbis indenyl silane
PubChem CID 599429
IUPAC Name bis(1H-inden-1-yl)-dimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C1C=CC2=CC=CC=C12)C3C=CC4=CC=CC=C34
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(1H-inden-1-yl)dimethylsilane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C20H20Si
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 288.465
Peso formulazione 288.46
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder