Learn More
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine, 95%
Codice prodotto. 11359345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359345 1 g 1g
11369345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359345 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16709.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 407-01-2 | C4H5F6N | 181.081 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 407-01-2
Formula molecolare C4H5F6N
Molecular Weight (g/mol) 181.081
Numero MDL MFCD00042094
InChI Key GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78999
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)ethanamine
SMILES C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Densità 1.1
Punti di ebollizione 70°C to 71°C
Indice di rifrazione 1.301
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1811926
Sinonimo bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Peso formulazione 181.08
Percent Purity 96%