Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II), 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11338718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11338718 2 g 2g
11308718 0.5 g 0.50g
11318718 10 g 10g
11328718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11338718 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041589.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 118448-18-3 | C22H38CaO4 | 406.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118448-18-3
Formula molecolare C22H38CaO4
Molecular Weight (g/mol) 406.62
Numero MDL MFCD00064757
InChI Key DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
Sinonimo ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
PubChem CID 14598209
IUPAC Name calcium;(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;(E)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
Punto di fusione 202°C to 206°C
Punti di ebollizione 205°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 2 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 406.57
Percent Purity 99.99%
Forma fisica Powder