Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II), 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11384068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384068 0.5 g 0.50g
11374068 2 g 2g
11364068 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041359.02
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Precursor for CVD process | CAS: 13986-53-3 | C22H38CoO4 | 425.48 g/mol
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II) is used in nano-material, thin films and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13986-53-3
Formula molecolare C22H38CoO4
Molecular Weight (g/mol) 425.48
Numero MDL MFCD00233616
InChI Key KLJJOSZRALJWDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato cobalt ii, cobalt 2+ bis 2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
PubChem CID 57369563
IUPAC Name cobalt(2+);2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
SMILES [Co++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
Punto di fusione 143°C
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 0.5 g
Informazioni di solubilità Soluble in hydrocarbons,alcohols and ethers. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 425.46
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Powder