Learn More
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II) |
| CAS | 14040-05-2 |
| Punto di fusione | 198°C |
| Punti di ebollizione | 100°C (0.1 mmHg)(sublimation) |
| Formula molecolare | C22H38CuO4 |
| Numero MDL | MFCD00058920 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one |
| InChI Key | JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C |
| Vedi altri risultati |