Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II), Thermo Scientific™
Product Code. 11368178
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11368178 1 g 1g
11358178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11368178 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039397.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21319-43-7
Formula molecolare C22H38O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 573.70
Numero MDL MFCD00070468
InChI Key QZJYCHAISVLQKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Lead(II)-DPM; Pb(TMHD)2
IUPAC Name λ²-lead(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
SMILES [Pb++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
Punto di fusione 126°C to 128°C
Punti di ebollizione 134°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Quantità 1 g
Numero UN UN3467
Peso formulazione 573.75
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..