Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II), 98%
Codice prodotto. 11368438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368438 25 g 25g
11358438 1 g 1g
11348438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040470.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
NMR shift reagent, nickel oxide precursor | CAS: 14481-08-4 | C22H38NiO4 | 425.24 g/mol
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14481-08-4
Formula molecolare C22H38NiO4
Molecular Weight (g/mol) 425.24
Numero MDL MFCD00192348
InChI Key FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
IUPAC Name (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;nickel
SMILES [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Punto di fusione 223°C to 225°C
Punti di ebollizione 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Quantità 25 g
Peso formulazione 425.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder