Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate, 98%
Codice prodotto. 15440666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15440666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54025.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 52829-07-9 | C28H52N2O4 | 480.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
CAS 52829-07-9
Punto di fusione 82°C to 85°C
Punto d'infiammabilità 216°C (421°F)
Formula molecolare C28H52N2O4
Numero MDL MFCD00134709
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Sinonimo bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl sebacate, bis 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl decanedioate, tinuvin 770, sanol, sumisorb 577, tinuvin 770df, tinuvin 770ls, sanol 770, sanol ls 700, sanol ls 770
InChI Key RWMYPXKVMUFMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CNCC(C)(C)C1OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC1C(C)(C)CNCC1(C)C
IUPAC Name bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) decanedioate
Molecular Weight (g/mol) 480.73
PubChem CID 164282
Peso formulazione 480.72
Percent Purity 98%