Learn More
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10438630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10438630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10438630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106321000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 821-48-7 | C4H9Cl2N·HCl | 178.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS 821-48-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C to 215°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C4H9Cl2N·HCl
Formula lineare (ClCH2CH2)2NH·HCl
Numero MDL MFCD00012515
Quantità 100 g
Sinonimo bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in alcohols,insoluble in toluene and acetone
InChI Key YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCl)NCCCl.Cl
IUPAC Name 2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 178.49
PubChem CID 522769
Peso formulazione 178.49
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.