Learn More
Bis(2-chloroethyl)-d8-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride |
| CAS | 102092-04-6 |
| Molecular Formula | C4 D8 H Cl2 N . Cl H |
| Quantity | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9 CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-octadeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)ethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-d8-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-d8-amine HCl, Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d8 Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC Name | 2-chloro-N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.5372 |
| Formula Weight | 185.0381 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?