Learn More
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine, 10% w/w soln. in THF
Codice prodotto. 15475796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
15475796 1 g 1g
15485796 5 g 5g
15495796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15475796 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60493.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 944710-34-3 | C20H45NP2 | 361.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
This compound is involved in the transition metal-catalyzed addition of amines to acrylic acid derivatives.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 944710-34-3
Formula molecolare C20H45NP2
Molecular Weight (g/mol) 361.54
Numero MDL MFCD17014018
InChI Key MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
IUPAC Name 2-ditert-butylphosphanyl-N-(2-ditert-butylphosphanylethyl)ethanamine
SMILES CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Densità 0.911
Odore Unpleasant
Formula lineare ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Indice di rifrazione 1.418
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 361.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine, 10% w/w solution in THF
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine