Learn More
Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine, 97+%
Codice prodotto. 15485606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485606 250 mg 250mg
15426748 1 g 1g
15436748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15485606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60269.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465.69 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 550373-32-5
Formula molecolare C28H53NP2
Molecular Weight (g/mol) 465.69
Numero MDL MFCD17014019
InChI Key OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
IUPAC Name 2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanylethyl)ethanamine
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Punto di fusione 64°C to 69°C
Formula lineare [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Quantità 250 mg
Numero UN UN3259
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 465.67
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine