Learn More
Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine, 97%
Codice prodotto. 10301284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10301284 5 g Bottiglia in vetro 5g
10003600 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10301284 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 316820050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 23582-02-7 | C34H33P3 | 534.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23582-02-7
Formula molecolare C34H33P3
Molecular Weight (g/mol) 534.56
Numero MDL MFCD00003048
InChI Key AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-diphenylphosphinoethyl phenylphosphine, phenylphosphinediyl bis ethane-2,1-diyl bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenylphosphine, phosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenyl, phenylbis diphenylphosphinoethyl phosphine, pubchem6540, acmc-20alo6, chembl69711, bis 2-biphenylphosphinoethyl phenylphosphine
PubChem CID 90192
IUPAC Name bis(2-diphenylphosphanylethyl)-phenylphosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 126.0°C
Colore White
Analisi elementare 74.1 to 78.7% (C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 534.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Chunks and/or Powder