Learn More
Bis(2-ethylhexyl) adipate, 99%
Codice prodotto. 10167460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10167460 250 g Bottiglia in vetro 250g
10547362 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10025353 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10167460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402462500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-23-1
Formula molecolare C22H42O4
Molecular Weight (g/mol) 370.57
Numero MDL MFCD00009496
InChI Key SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
PubChem CID 7641
ChEBI CHEBI:34675
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) hexanedioate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -76.0°C
Densità 0.9240g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.924
Informazioni di solubilità Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viscosità 13-15 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 370.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid