Learn More
Bis(2-ethylhexyl)adipate, TRC
Codice prodotto. 30007849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007849 25 g 25g
30005450 100 g 100g
30006325 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB43381025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-23-1
Formula molecolare C22 H42 O4
Molecular Weight (g/mol) 370.57
Sinonimo Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), ADO, ADO (lubricating oil), Adimoll DO, Adipic acid diester with 2-ethylhexanol, Adipol 2EH, Arlamol DOA, Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bisoflex DOA, Crodamol DOA, DOA, Dermol DOA, Di(2-ethylhexyl) adipate, Diacizer DOA, Diethylhexyl adipate, Dioctyl adipate, Dub Doa, Effomoll DA, Effomoll DOA, Ergoplast AdDO, Flexol A 26, Hatcol 2908, Jayflex DOA 2, K 3220, Kodaflex DOA, Lankroflex DOA, Monoplex DOA, NSC 56775, Octyl adipate, Plasthall DOA, Plastimoll DOA, Plastomoll DOA, Reomol DOA, SP 100, SP 100 (solvent), Sansocizer DOA, Sicol 250, Truflex DOA, USS 700, Vestinol OA, Vistone A 10, Wickenol 158, Witamol 320
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) hexanedioate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Peso formulazione 370.3083