Learn More
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, 95%
Codice prodotto. 10075450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10075450 1 kg Glass Bottle 1kg
11925151 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10075450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402470010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-07-7
Formula molecolare C16H35O4P
Molecular Weight (g/mol) 322.43
Numero MDL MFCD00009492
InChI Key SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 137°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4440
Quantità 1 kg
Beilstein 01,IV,1786
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 322.42
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate