Learn More
Bis(2-ethylhexyl) Maleate, Mikromol™
Codice prodotto. 17943146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17943146 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM2104.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bis(2-ethylhexyl) Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(2 ethylhexyl)maleate
CAS 142-16-5
Nomi componenti o analita Bis(2 ethylhexyl)maleate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H36 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Bis(2-ethylhexyl)maleate
InChI Formula InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) (Z)-but-2-enedioate
Molecular Weight (g/mol) 340.5
Quantità 250 mg
Peso formulazione 340.2614 g/mol