Learn More
Bis(2-ethylhexyl) phosphate, 95%
Codice prodotto. 11393387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393387 100 g 100g
11373387 500 g 500g
11383387 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 017723.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Extraction of metals | CAS: 298-07-7 | C16H35O4P | 322.43 g/mol
Extraction of metals.Bis(2-ethylhexyl) phosphate is used as a lubricant additive, corrosion inhibitor and a metal extractant. It is involved in the solvent extraction of uranium salts and rare earth metals. Iron(II) ions are extracted after reduction of Iron(III) ions. Further, it is used as a plasticizer and as a solvent in the synthesis of plastic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-07-7
Formula molecolare C16H35O4P
Molecular Weight (g/mol) 322.43
Numero MDL MFCD00009492
InChI Key SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
PubChem CID 9275
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Densità 0.965 g/mL
pH 2 to 3
Punti di ebollizione 48°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 171°C (340°F)
Intervallo percentuale saggio 95%
Indice di rifrazione 1.442
Quantità 100 g
Numero UN UN1902
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 322.43
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-ethylhexyl) phosphate