Learn More
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, 97%
Codice prodotto. 11925021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11925021 10 L Plastic drum 10L
10561111 1 L Bottiglia in vetro 1L
10003280 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11925021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269920100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-62-3
Formula molecolare C26H50O4
Molecular Weight (g/mol) 426.68
Numero MDL MFCD00009497
InChI Key VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) decanedioate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Acidità 0.15mg KOH/g max.
Punto di fusione -55°C
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 212°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 215°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.455
Quantità 10 L
Valore di saponificazione 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Residuo dopo l'evaporazione 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Indice di Merck 15,1255
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità ca 23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 426.67
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid