Learn More
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510075
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
122-62-3
C26H50O4
426.68
MFCD00009497
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
31218
bis(2-ethylhexyl) decanedioate
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
122-62-3
C26H50O4
426.68
MFCD00009497
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
31218
bis(2-ethylhexyl) decanedioate
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Acidità 0.15mg KOH/g max.
Punto di fusione -55°C
Colore Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 212°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 215°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.455
Quantità 1 L
Valore di saponificazione 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Residuo dopo l'evaporazione 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Indice di Merck 15,1255
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità ca 23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 426.67
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid