Learn More
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate, 97%
Codice prodotto. 10732202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732202 250 g Bottiglia in vetro 250g
10391481 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402492500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6422-86-2 | C24H38O4 | 390.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6422-86-2
Formula molecolare C24H38O4
Molecular Weight (g/mol) 390.55
Numero MDL MFCD00072256
InChI Key RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
PubChem CID 22932
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
Nota nome 97%
CAS min. % 96
CAS max % 100.0
Punto di fusione -67.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9840g/mL
Punti di ebollizione 400.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.4910
Quantità 250 g
Beilstein 09, IV, 3306
Gravità specifica 0.984
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 390.55
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid