Learn More
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15537039 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15537039 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537039 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402490100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
CAS 6422-86-2
Punto di fusione -67.0°C
Densità 0.9840g/mL
Punti di ebollizione 400.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C24H38O4
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.4910
Quantità 10 kg
Beilstein 09,IV,3306
Gravità specifica 0.984
Sinonimo bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC Name bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 390.55
PubChem CID 22932
Peso formulazione 390.55
Percent Purity 97%