Learn More
Bis(2-hydroxyethyl) disulfide, tech. 90%
Codice prodotto. 11332627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332627 250 g 250g
11322627 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11800.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1892-29-1 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Bis(2-hydroxyethyl) disulfide is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bis(2-hydroxyethyl) disulfide is used as an intermediate in chemical research.
Solubility
Soluble in water, ethanol, acetone, and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1892-29-1
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00002906
InChI Key KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxyethyl disulfide, 2,2'-dithiodiethanol, bis 2-hydroxyethyl disulfide, ethanol, 2,2'-dithiobis, hydroxyethyl disulfide, diethanol disulfide, 2,2'-dithiobisethanol, 2-hydroxyethanedisulfide, usaf th-9, 2,2'-disulfanediyldiethanol
PubChem CID 15906
ChEBI CHEBI:43136
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethyldisulfanyl)ethanol
SMILES OCCSSCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
Punto di fusione ∼25°C
Densità 1.261
Punti di ebollizione 158°C to 163°C (3.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare HOCH2CH2S-SCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.57
Quantità 250 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1735851
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,acetone,and ether.
Peso formulazione 154.24
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)disulphide