Learn More
Bis(2-Hydroxyethyl)-Imino-Tris-(Hydroxymethyl)-Methane, Extra Pure, SLR, Biological Buffer, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 6976-37-0 |
| Punto di fusione | 103°C |
| Colore | White |
| pH | 8.8 to 9.6 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C8H19NO5 |
| Numero MDL | 2853 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 209.24g/mol |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.