Learn More
Bis(2-methoxyethyl) ether, 99+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 443100010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 111-96-6 Peso : 0.98700kg Transport : UN number : 3271 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità | 1L |
---|
Identificatori chimici
111-96-6 | |
134.18 | |
diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane | |
CHEBI:46784 | |
COCCOCCOC |
C6H14O3 | |
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N | |
8150 | |
1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
Specifica
Bis(2-methoxyethyl) ether | |
51°C | |
1.4070 to 1.4090 | |
2 mPa.s (20°C) | |
162.0°C | |
1L | |
99% min. (GC) | |
(CH3OCH2CH2)2O | |
diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane | |
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N | |
1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane | |
8150 | |
134.18 | |
Extra Dry over Molecular Sieve |
0.9370g/mL | |
Authentic | |
0.937 | |
0.005% max. | |
-64.0°C | |
111-96-6 | |
C6H14O3 | |
15,3184 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, hydrocarbon solvents | |
COCCOCCOC | |
134.18 | |
CHEBI:46784 | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methoxyethyl ether
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.