Learn More
Bis(2-methoxyethyl) ether, 99+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. 11964701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11964701 100 mL 100mL
11954701 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11964701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443101000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-96-6
Formula molecolare C6H14O3
Molecular Weight (g/mol) 134.18
InChI Key SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC Name 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
SMILES COCCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-methoxyethyl) ether
Punto di fusione -64.0°C
Densità 0.9370g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Formula lineare (CH3OCH2CH2)2O
Indice di rifrazione 1.4070 to 1.4090
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,3184
Gravità specifica 0.937
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, hydrocarbon solvents
Viscosità 2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 99+%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methoxyethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.