Learn More
Bis(2-methoxyethyl) ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether) |
| CAS | 111-96-6 |
| Nomi componenti o analita | Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H14 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Diglyme, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Bis(2-methoxyethyl)ether, Diethylene glycol dimethyl ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COCCOCCOC |
| Vedi altri risultati |