Learn More
Bis(2-methylallyl) carbonate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13468408 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13468408 5 g Bottiglia in vetro 5g
13458408 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13468408 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170580050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 64057-79-0
Formula molecolare C9H14O3
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00008598
InChI Key SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
PubChem CID 47083
IUPAC Name bis(2-methylprop-2-enyl) carbonate
SMILES CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-methylallyl) carbonate
Punti di ebollizione 199.0°C to 202.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [H2C=C(CH3)CH2O]2CO
Indice di rifrazione 1.4371
Quantità 5 g
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%