Learn More
Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex, 30-32% Ru
Codice prodotto. 10638314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10638314 1 g Bottiglia in vetro 1g
10451491 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10638314 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295780010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12289-94-0
Formula molecolare C16H26Ru
Molecular Weight (g/mol) 319.45
Numero MDL MFCD00216965
InChI Key POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 91884701
IUPAC Name (5Z)-cycloocta-1,5-diene;2-methanidylprop-1-ene;ruthenium(2+)
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Nota nome 30-32% Ru
Punto di fusione 81°C to 85°C
Colore Beige-Brown to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 319.44
Percent Purity 30-32% Ru
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.