Learn More
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride, 97%
Codice prodotto. 10532851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532851 5 g Bottiglia in vetro 5g
10509843 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310060050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68641-49-6
Formula molecolare C6H8ClN2O5P
Molecular Weight (g/mol) 254.57
Numero MDL MFCD00010077
InChI Key KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
PubChem CID 152842
IUPAC Name 3-[chloro-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phosphoryl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 191°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 254.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder