Learn More
Bis(2-thienyl) Ketone, TRC
Codice prodotto. 30347140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5853651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Formula molecolare C9 H6 O S2
Quantità 1 g
Sinonimo Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP)
InChI Formula InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
IUPAC Name dithiophen-2-ylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 194.27
Peso formulazione 193.986