Learn More
Bis(2-thienyl) Ketone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dithiophen-2-ylmethanone |
| CAS | 704-38-1 |
| Formula molecolare | C9 H6 O S2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H |
| SMILES | O=C(c1cccs1)c2cccs2 |
| IUPAC Name | dithiophen-2-ylmethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.27 |
| Peso formulazione | 193.986 |