Learn More
Abcam Bis(3,5-dibromosalicyl) Fumarate, Hemoglobin Acylating Agent, 671.9 Da, 5 g
Codice prodotto. 32110655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110655 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1428365g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Potent hemoglobin acylating and anti-sickling agent that cross-links beta chains of hemoglobin.
  • Molecular weight: 671.9 Da
  • Purity: >93%
  • Potent hemoglobin acylating agent
  • Cross-links beta chains of hemoglobin
  • Acylating and anti-sickling agent
  • Active in vitro and in vivo
  • CAS number: 71337-53-6
Specifica
Tampone 100% Bis(3,5-dibromosalicyl) fumarate
Content And Storage Store at -20°C.
Shipping Condition Ambient
Substrate Properties Chemical Substrate
Substrato Hemoglobin
Target Molecule Hemoglobin
Formulazione 100% Bis(3,5-dibromosalicyl) fumarate
Quantità 5 g
Da utilizzare con (applicazione) Hemoglobin acylation, anti-sickling research