Learn More
Bis(3-Aminophenyl) Sulfone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(3-Aminophenyl) Sulfone |
| CAS | 599-61-1 |
| Formula molecolare | C12H12N2O2S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3,3'-DAS, 3,3'-DDS, 3,3'-Diaminodiphenyl Sulfone, 3,3'-Diaminophenyl Sulfone, 3,3'-Sulfonylbis(aniline), 3,3'-Sulfonyldianiline, Aradur 9719-1, Bis(3-aminophenyl) Sulfone, Bis(m-aminophenyl) Sulfone, C 600, C 600 (hardener), DAS, DAS (Crosslinking Agent), HT 9719, NSC 20610, Omicure 33DDS, 3,3'-Sulfonyldianiline |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2 |
| SMILES | O=S(=O)(C=1C=CC=C(N)C1)C=2C=CC=C(N)C2 |
| IUPAC Name | 3-(3-aminophenyl)sulfonylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.3 |
| Peso formulazione | 248.0619 |