Learn More
Bis(3-Aminophenyl) Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30333996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333996 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333996 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB40552010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(3-Aminophenyl) Sulfone
CAS 599-61-1
Formula molecolare C12H12N2O2S
Quantità 10 g
Sinonimo 3,3'-DAS, 3,3'-DDS, 3,3'-Diaminodiphenyl Sulfone, 3,3'-Diaminophenyl Sulfone, 3,3'-Sulfonylbis(aniline), 3,3'-Sulfonyldianiline, Aradur 9719-1, Bis(3-aminophenyl) Sulfone, Bis(m-aminophenyl) Sulfone, C 600, C 600 (hardener), DAS, DAS (Crosslinking Agent), HT 9719, NSC 20610, Omicure 33DDS, 3,3'-Sulfonyldianiline
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
SMILES O=S(=O)(C=1C=CC=C(N)C1)C=2C=CC=C(N)C2
IUPAC Name 3-(3-aminophenyl)sulfonylaniline
Molecular Weight (g/mol) 248.3
Peso formulazione 248.0619