Learn More
Alfa Aesar™ Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11345907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11345907 2 g 2g
11355907 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11345907 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore 043675.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6775-01-5
Numero MDL MFCD00014834
Specifica
Materiale o nome chimico Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine
Densità 1.03g/mL
Punti di ebollizione 144°C (1 mmHg)
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula molecolare C12H21N2P
Indice di rifrazione 1.5728
Quantità 2 g
Numero UN UN3267
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI Key OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-[3-aminopropyl(phenyl)phosphanyl]propan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 224.29
PubChem CID 138827
Peso formulazione 224.29
Forma fisica Liquid