Learn More
Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355928 2 g 2g
11345928 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11355928 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010427.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 6775-01-5 | Molecular Formula: C12H21N2P | Molecular Weight: 224.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6775-01-5
Formula molecolare C12H21N2P
Molecular Weight (g/mol) 224.29
Numero MDL MFCD00014834
InChI Key OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 138827
IUPAC Name 3-[3-aminopropyl(phenyl)phosphanyl]propan-1-amine
SMILES NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Densità 1.03g/mL
Punti di ebollizione 144°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5728
Quantità 2 g
Numero UN UN3267
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 224.29
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..