missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Bis(3-fluorophenyl) disulfide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ L17186.06

Dettagli aggiuntivi : CAS : 63930-17-6 Peso : 0.00500kg

Quantità 5g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11393986

  • 190.00€ / 5g


In stock, pronto per la spedizione: 3
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

63930-17-6
254.313
LFVFHTBHAIVNJQ-UHFFFAOYSA-N
2737794
C1=CC(=CC(=C1)SSC2=CC=CC(=C2)F)F
C12H8F2S2
MFCD01318104
bis 3-fluorophenyl disulfide, bis 3-fluorophenyl disulphide, 1,2-bis 3-fluorophenyl disulfane, 3,3'-difluoro diphenyl disulfide, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl disulfanyl benzene, 3,3'-difluorodiphenyl disulfide, bis-3-fluorophenyl disulfide, disulfide, bis 3-fluorophenyl, di3-fluorophenyl disulfide
1-fluoro-3-[(3-fluorophenyl)disulfanyl]benzene

Specifica

Bis(3-fluorophenyl) disulfide
>110°C (230°F)
308°C
63930-17-6
MFCD01318104
bis 3-fluorophenyl disulfide, bis 3-fluorophenyl disulphide, 1,2-bis 3-fluorophenyl disulfane, 3,3'-difluoro diphenyl disulfide, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl disulfanyl benzene, 3,3'-difluorodiphenyl disulfide, bis-3-fluorophenyl disulfide, disulfide, bis 3-fluorophenyl, di3-fluorophenyl disulfide
C1=CC(=CC(=C1)SSC2=CC=CC(=C2)F)F
254.313
254.31
1.27
1.6185
5g
C12H8F2S2
2530329
LFVFHTBHAIVNJQ-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-3-[(3-fluorophenyl)disulfanyl]benzene
2737794
97%
Videos
SDS Documenti