Learn More
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide, S 22.3% (typical)
Codice prodotto. 11374558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374558 25 g 25g
11364558 5 g 5g
11394558 100 g 100g
11384558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11374558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042410.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Coupling/cross-linking agent for precious metals | CAS: 40372-72-3 | C18H42O6S4Si2 | 538.94 g/mol
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide is used in radial tires, rubber tire treads, carcass, tire walls, solid rubber tires and other rubber products. It acts as a chemical intermediate and as a cross linking agent. Furthermore, it acts as a coupling agent used to chemically modify silica surface. In addition, it serves as a curing agent for good heat aging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40372-72-3
Formula molecolare C18H42O6S4Si2
Molecular Weight (g/mol) 538.94
Numero MDL MFCD00053751
InChI Key VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362
PubChem CID 162012
IUPAC Name triethoxy-[3-(3-triethoxysilylpropyltetrasulfanyl)propyl]silane
SMILES CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
Densità 1.074 g/mL
Punti di ebollizione 250°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 91°C (196°F)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Miscible with toluene,primary alcohols,ketones,benzene,chlorinated hydrocarbons,acetonitrile,dimethylformaminde and dimethysulfoxide. Immiscible with water.
Peso formulazione 538.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) S 22.3% (typical)
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide