Learn More
Bis(4-bromophenyl)acetylene, 97%
Codice prodotto. 10754014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10754014 1 g Bottiglia in vetro 1g
10579593 5 g Bottiglia in vetro 5g
10340184 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10754014 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390940010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2789-89-1 | C14H8Br2 | 336.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2789-89-1
Formula molecolare C14H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 336.03
Numero MDL MFCD00185147
InChI Key FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
PubChem CID 3464242
IUPAC Name 1-bromo-4-[2-(4-bromophenyl)ethynyl]benzene
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-bromophenyl)acetylene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 183°C to 187°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CCC6H4Br
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 336.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(4-bromophenyl)acetylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.