Learn More
Bis(4-chlorobutyl) Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(4-chlorobutyl) Ether |
| CAS | 6334-96-9 |
| Formula molecolare | C8H16Cl2O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2 |
| SMILES | ClCCCCOCCCCCl |
| IUPAC Name | 1-chloro-4-(4-chlorobutoxy)butane |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.12 |
| Peso formulazione | 198.0578 |