Learn More
Bis(4-chlorobutyl) Ether, TRC
Codice prodotto. 30336311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336311 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336311 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41863010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-chlorobutyl) Ether
CAS 6334-96-9
Formula molecolare C8H16Cl2O
Quantità 10 g
Sinonimo 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978
InChI Formula InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
SMILES ClCCCCOCCCCCl
IUPAC Name 1-chloro-4-(4-chlorobutoxy)butane
Molecular Weight (g/mol) 199.12
Peso formulazione 198.0578